Learn More
Butiraldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540001
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-72-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00007023
Clave InChI ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
Nombre IUPAC butanal
SMILES CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde
Punto de fusión -96.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8170g/mL
Punto de ebullición 75.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHO
Índice de refracción 1.3770 to 1.3830
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 662
Índice Merck 15, 1595
Gravedad específica 0.817
Información de solubilidad Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyraldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Butiraldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >