Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistemas de aspiración de fluidos BVC para cultivo celular
Click to view available options
Altura global (métrico):
43 cm
49 cm
50 cm
Longitud global (métrico):
23 cm
25 cm
40,8 cm
Modelo:
BVC Basic
BVC Control
BVC Control G
BVC básico G
BVC profesional
BVC professional G
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Tipo de tapón:
CEE
Beschreibung
Modelos Basic, Control y Professional para satisfacer sus necesidades de aspiración de fluidos.
- Recipientes de 2 o 4 l para una recogida y eliminación seguras de residuos biológicos.
- El biofiltro esterilizable en autoclave e hidrófobo de 0,2μm protege la bomba u otro suministro de vacío frente a aerosoles biológicos peligrosos
- El VacuuHandControl (VHC) mantiene todo el líquido dentro de la tubería de aspiración para ofrecer la máxima contención y facilidad de limpieza.
- Los modelos G cuentan con un recipiente de recogida de vidrio de 2 l con revestimiento con protección contra arañazos y fragmentos y resistencia real a la lejía
- Las versiones estándar incluyen un frasco de vacío de polipropileno de 4 l de uso intensivo para aumentar la capacidad.
- Los modelos Control y Professional incluyen potentes bombas de vacío VACUUBRAND™ de diseño químico con vida útil excepcionalmente larga y potencia suficiente para dos usuarios.
- Diseño optimizado que incorpora frasco, controles y bomba (modelos Control y Professional), en un formato pequeño adecuado para laboratorio.
- Se suministran conectores rápidos con el modelo Professional estándar (no G), pero se pueden añadir a los otros cinco modelos.
BVC Basic
- La versión sin alimentación es adecuada para su uso con una red de vacío VACUU LAN, un sistema de vacío central o una bomba compartida.
- Proporciona un nivel de vacío adecuado en el frasco para aspiración y apaga la conexión a la línea cuando se alcanza el nivel de vacío adecuado.
- Se suministra con soporte de metal con revestimiento de polvo estable y fácil de limpiar, filtro de aerosol de 0,2μm y VacuuHandControl.
- Disponible en versiones de vidrio resistente a la lejía y de polipropileno de uso intensivo.
BVC Control
- El BVC Control incorpora una potente bomba de vacío silenciosa y con diseño químico VACUUBRAND que elimina la necesidad del suministro de vacío central.
- Los materiales potencialmente peligrosos se pueden contener en un área local.
- La bomba se enciende y apaga automáticamente bajo demanda cuando se utiliza el VacuuHandControl, lo que reduce aún más el nivel de ruido.
- Un panel táctil fácil de limpiar ajusta e indica el punto de conmutación del nivel de vacío.
- Disponible con frasco de vidrio de 2 l resistente a la lejía o de 4 l de polipropileno.
BVC Professional
- Incluye un sensor de nivel de líquido externo, que funciona sin necesidad de entrar en contacto con el contenido del frasco.
- Un programa de desinfección especial permite la aspiración de desinfectante después de que el sistema se apague para descontaminar el VacuuHandControl.
- La versión de frasco de polipropileno de 4 l se suministra con conectores rápidos de serie.
- La versión de frasco de vidrio a prueba de lejía de 2 l incluye conexiones de manguera dentada; hay disponibles conectores rápidos opcionales.
Accesorios disponibles:
- Filtro de repuesto 638266
- Tubo de VHCpro de repuesto (se vende por metro, pedido mínimo de 3 m) 636156
- Controlador de mano de VHCpro (se suministra uno con la unidad) 688061
- Soporte de VHCpro 635680
- Expulsor de punta de pipeta para VHCpro 635638
- Adaptador de 8 canales con expulsor de punta para VHCpro 635679
- Transbordador de BVC (carro con ruedas para facilitar el acceso a BVC cuando está bajo una BSC) 696880
- Conexión rápida para segundo usuario (entre VHCpro y frasco) 635807
- Conexión estándar para segundo usuario 699943
- Conexión rápida (entre frasco y bomba) 635808
- Frasco de PP de repuesto de 4 l (con tapón) 635810
- Frasco de vidrio de repuesto de 2 l (con tapón) 635809
- Adaptador de frasco de vidrio de 2 l 635839
Spezifikation
Spezifikation
| Vacío máx. | 150 mbar (112 Torr) |
| Incluye | Frasco de polipropileno de 4 L, bomba de vacío, biofiltro de 0.2 μm |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Modelo | BVC Control |
| Nivel de ruido | 45 dB (A) |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Peso (imperial) | 16,09 lb |
| Peso (métrico) | 7,3 kg |
| Temperatura máx. (imperial) | 104 °F |
| Temperatura máx. (métrico) | 40 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur