Learn More
Tocris Bioscience™ BX 513 hydrochloride
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Selective CCR1 receptor antagonist (Ki values are 0.04, > 10, > 10 and > 10 nM for CCR1, CCR5, CXCR2 and CXCR4 receptors respectively). Inhibits MIP-1α-induced intracellular calcium mobilization (IC50 = 2.5 μM). Also a full inverse agonist at US28, a HCMV-encoded chemokine receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BX 513 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.46 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 481.461 |