missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BYSL Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-36532AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BYSL Polyclonal antibody specifically detects BYSL in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
BYSL | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
by the ribosomal protein s6 gene, drosophila, homolog-like, bystin, bystin-like | |
The immunogen recognized by the antibody maps to a region between residue 1 to 50 of human Bystin using the numbering given in entry NP_004044.3. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot | |
Alexa Fluor 350 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
705 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido