Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Bulk-Packed Pump Tubing
Convenient and cost-effective
Marca: Masterflex™ 06436-36
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Combina la biocompatibilidad de su silicona con una resistencia química similar a la de Tygon™
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Termosellables y soldables
- Tubos económicos
- Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
- Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, blanco opaco
- Estos tubos a granel se suministran en prácticas cajas que contienen hasta 20 bolsas selladas de tubos (dependiendo del tamaño de los tubos).
- Los tubos a granel acaban con la necesidad de usar las cajas de cartón individuales, reducen el tiempo de desembalaje y ahorran dinero en el envío.
- El tubo viene en bolsas de 6,09 m (25 pies).
Especificaciones
Aprobado por la FDA | |
C-Flex | |
-40 °C | |
3400 ml/min | |
Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma | |
610 mm Hg |
Sí | |
7,6 m | |
36 | |
3/8 pulg | |
1,03 bar | |
de 100 °C |