Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba C-Flex blanco Masterflex™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos.Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
Los tubos C-Flex™ cuentan con una excepcional resistencia a la tracción y a los desgarros, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a gases y una superficie lisa. Tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.
- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Termosellables y soldables
- Mejor resistencia a la fluctuación de pH
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
- Opción económica
- Blanco opaco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 35 |
| Caudal | De 3,8 a 2300 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Altura (métrico) | 8,8 m |
| Mostrar más |