Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba C-Flex blanco Masterflex™
Código de producto. 11755128
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11755128
Marca: Masterflex™ 0642424
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™. Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos.Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
Los tubos C-Flex™ cuentan con una excepcional resistencia a la tracción y a los desgarros, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a gases y una superficie lisa. Tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Mejor resistencia a la fluctuación de pH
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Opción económica
  • Blanco opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,94 in, 24 mm
Longitud global (imperial) 24,9 ft
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 24
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas