Learn More
Pal International™ Gorros de quirófano
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Polipropileno suave y ligero no tejido con borde elásticos
- Cobertura completa del pelo
- Nivel ultrabajo de generación de pelusas, lo que las hace ideales para entornos de trabajo en los que la contaminación por fibras sueltas puede llegar a ser un riesgo
- Apto para alimentos y sin látex para reducir la irritación
- Más grande que una cofia y diseñado para un cabello más largo
- Talla única
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gorro de quirófano |
| Tamaño | Estándar |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | D84110 |
| Cantidad | 1000/paq. |