Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ 374 TPE Tubing
GREENER_CHOICE
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 374-1000-6
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15650725
  • 269.00€ / 4.50 metro
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
  • Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
  • Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
  • No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
  • Permanece flexible de -45 a 135 °C
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
  • Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
  • Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Esterilizable en autoclave
25,4 mm
1-3/8 pulg, 34,9 mm
4,6 m
4,8 mm
Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso
No estéril
60 (Shore A)
Resistencia a la tracción: 1190 psi
Tubing
1 pulg
C-Flex
15 pies
0,188 in
915 %
-45 °C
Translúcido
Los tubos
de 135 °C