Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ 374 TPE Tubing
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 374-1000-8
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
- Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
- Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
- No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
- Permanece flexible de -45 a 135 °C
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
- Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
- Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP | |
Esterilizable en autoclave | |
25,4 mm | |
1-1/2 pulg, 38,1 mm | |
4,6 m | |
6,4 mm | |
Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso | |
No estéril | |
60 (Shore A) | |
Resistencia a la tracción: 1190 psi |
Tubing | |
1 pulg | |
C-Flex | |
15 pies | |
0,250 in | |
915 % | |
-45 °C | |
Translúcido | |
Los tubos | |
de 135 °C |