Learn More
BICASA Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame
Código de producto. 17417413 Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17417413
Marca: BICASA TN.1200.900.880.HPL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame con encimera de HPL de 20 mm de grosor y estructura de color plata con recubrimiento de polvo de poliuretano.
  • Estación de trabajo de mesa serie C-Frame
  • Bastidor de acero tubular desmontable con travesaños horizontales y soportes en forma de C
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Panel sencillo de 19 mm de grosor con tablero de partículas ignífugo
    • Color gris claro (2 decorativos)
  • Certificado EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Con patas verticales en forma de C y patas de nivelación
  • Capacidad de carga máxima (distribuida de manera uniforme): 400 kg
  • Encimera de HPL, color gris pastel (2 decorativos) con núcleo negro
Especificaciones
Color Gris claro
Ajustable (altura) No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN 13150
Dimensiones (Pr x An x Al) 900 x 1200 x 880 mm
Tipo de bastidor Bastidor en C
Capacidad portante (imperial) 882 lb
Capacidad portante (métrico) 400 kg
Material del estante HPL
Revestimiento de superficie Recubrimiento en polvo de poliuretano
Con ruedas giratorias No
Material Acero