Learn More
BICASA C-Frame Series Table Workstation
C-Frame Series Table Workstation with 20 mm thick HPL countertop and polyurethane powder coating silver color frame.
Marca: BICASA TN.1800.750.750.HPL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estación de trabajo de mesa serie C-Frame
- Bastidor de acero tubular desmontable con travesaños horizontales y soportes en forma de C
- Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
- Panel sencillo de 19 mm de grosor con tablero de partículas ignífugo
- Color gris claro (2 decorativos)
- Certificado EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Con patas verticales en forma de C y patas de nivelación
- Capacidad de carga máxima (distribuida de manera uniforme): 400 kg
- Encimera de HPL, color gris pastel (2 decorativos) con núcleo negro
Especificaciones
Gris claro | |
No esterilizable en autoclave | |
750 x 1800 x 750 mm | |
882 lb | |
HPL | |
No |
No | |
EN 13150 | |
Bastidor en C | |
400 kg | |
Recubrimiento en polvo de poliuretano | |
Acero |