Learn More
BICASA Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame
Código de producto. 17467413 Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17467413
missing translation for 'mfr': BICASA TN.1800.750.880.HPL
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame con encimera de HPL de 20 mm de grosor y estructura de color plata con recubrimiento de polvo de poliuretano.
  • Estación de trabajo de mesa serie C-Frame
  • Bastidor de acero tubular desmontable con travesaños horizontales y soportes en forma de C
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Panel sencillo de 19 mm de grosor con tablero de partículas ignífugo
    • Color gris claro (2 decorativos)
  • Certificado EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Con patas verticales en forma de C y patas de nivelación
  • Capacidad de carga máxima (distribuida de manera uniforme): 400 kg
  • Encimera de HPL, color gris pastel (2 decorativos) con núcleo negro
Specifications
Color Gris claro
Ajustable (altura) No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN 13150
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 1800 x 880 mm
Tipo de bastidor Bastidor en C
Capacidad portante (imperial) 882 lb
Capacidad portante (métrico) 400 kg
Material del estante HPL
Revestimiento de superficie Recubrimiento en polvo de poliuretano
Con ruedas giratorias No
Material Acero
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.