Learn More
BICASA Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame
Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estación de trabajo de mesa serie C-Frame
- Bastidor de acero tubular desmontable con travesaños horizontales y soportes en forma de C
- Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
- Panel sencillo de 19 mm de grosor con tablero de partículas ignífugo
- Color gris claro (2 decorativos)
- Certificado EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Con patas verticales en forma de C y patas de nivelación
- Capacidad de carga máxima (distribuida de manera uniforme): 400 kg
- Encimera de HPL, color gris pastel (2 decorativos) con núcleo negro
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Ajustable (altura) | No |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | EN 13150 |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 900 x 880 mm |
| Tipo de bastidor | Bastidor en C |
| Capacidad portante (imperial) | 882 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 400 kg |
| Material del estante | HPL |
| Revestimiento de superficie | Recubrimiento en polvo de poliuretano |
| Mostrar más |