Learn More
IKA™ Agitador magnético de control C-MAG HS 7 con calefacción
Agitador magnético con calefacción y placa superior de cerámica cuadrada.
Marca: IKA™ 0020002694
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Agita volúmenes de hasta 20 l (H2O)
- Funciona a velocidades que oscilan entre 50 y 1500 rpm
- Mejora con el tiempo con actualizaciones regulares de firmware
- El control de la cinética y las reacciones sensibles están respaldadas por la función de temporizador y de contador integradas
- La función IKA SmartTemp™ protege al usuario de forma inteligente
- Apagado automático de la función de calentamiento si el sensor de temperatura externo conectado no está sumergido en el medio
- Función seleccionable, tiempo de espera ajustable (error 5)
- Sensor de temperatura PT1000 incluido
Especificaciones
De 50 a 1500 rpm | |
180 mm | |
Mando giratorio | |
50/60 Hz | |
20 L | |
1 | |
LCD |
Cerámica | |
220/230 V | |
De 0 °C a 500 °C | |
Entrada: 1020 W; salida de calor: 1000 W | |
Estilo UE | |
354 x 220 x 88 mm |