Especificaciones
De 0,25 rpm a 8,1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
65 cm | |
39 kg | |
Cultivo celular adherente | |
1 unidad |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
De 10 °C a 40 °C | |
Estándares UL, CSA y CE | |
63 cm | |
79 cm | |
Modelo C | |
80 % hasta 31 °C | |
15,2 in |