Learn More
Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus
6605.00€ - 21265.00€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | De 0,25 rpm a 8,1 rpm |
---|---|
Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W |
Tensión | 100/240 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 °C a 40 °C |
Vataje | 35 W |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15204568
|
Wheaton™
WSBMR5050-C |
5 plataformas |
12620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13433896
|
Wheaton™
WRBMR5090-C |
9 plataformas |
21265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15214467
|
Wheaton™
WSBMR5010-C |
1 plataforma |
6605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
De 0,25 rpm a 8,1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Para su uso en laboratorios, plantas piloto e instalaciones de cultivo celular de laboratorios de producción. | |
1 unidad |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
De 10 °C a 40 °C | |
Estándares UL, CSA y CE | |
Modelo C | |
80 % hasta 31 °C | |
17,7 cm |