Learn More
Wheaton™ Equipo para cultivos con rodillo modelo C R2P 2.0
Marca: Wheaton™ WRBPF8110-C
27977.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 0,25 rpm a 8,1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
187 cm | |
167 kg | |
Cultivo celular adherente | |
1 unidad |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
De 10 °C a 40 °C | |
CE, CSA, UL | |
63 cm | |
120 cm | |
Modelo C | |
80 % hasta 31 °C | |
15,2 in |