Learn More
Wheaton™ Equipo para cultivos con rodillo modelo C R2P 2.0
Código de producto. 13493876 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
N.º de posiciones:
55
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13493876
Marca: Wheaton™ WRBPF5110C
Solo quedan null
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0,25 rpm a 8,1 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Vataje 35 W
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 63 cm
Altura (métrico) 187 cm
Anchura (métrico) 79 cm
Peso (métrico) 99 kg
Modelo Modelo C
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular adherente
Rango de humedad 80 % hasta 31 °C
N.º de posiciones 55
Cantidad de embalaje 1 unidad
Espaciado 15,2 in