Learn More
Wheaton™ Aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica R2P 2.0 Modelo C con control de temperatura y respaldo de batería
Marca: Wheaton™ WRBPF8111-C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 0,25 rpm a 8,1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Cultivo celular adherente | |
1 unidad |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
De 10 °C a 40 °C | |
CE, CSA, UL | |
Modelo C | |
80 % hasta 31 °C | |
15,2 in |