Learn More
Wheaton™ Modelo C R2P 2.0 aparato de cultivo en rodillo estándar
Código de producto. 13433886 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones unitSize
13433886 5 cada uno
1 options
Código de producto. 13433886
Marca: Wheaton™ WRBMR5010C
Solo quedan null
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0,25 rpm a 8,1 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 40 °C
Vataje 35 W
Certificaciones/conformidad Normas UL, CSA, RoHS y CE
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 63 cm
Altura (métrico) 34 cm
Anchura (métrico) 76 cm
Peso (métrico) 35 kg
Modelo Modelo C
Para utilizar con (aplicación) Para navegación del sistema para tipos de pantallas
Rango de humedad 80 % hasta 31 °C
N.º de posiciones 5
Cantidad de embalaje 1 unidad