Learn More
c-Myc Antibody (9E11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Bio-Techne NB200-108SS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18099545
  • 181.00€ / 25 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
c-Myc Monoclonal specifically detects c-Myc in Human, Mouse, Rat, Chicken, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
c-Myc Antibody (9E11) - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.025mL; Unlabeled
For Research Use Only