Learn More
Consort™ Analizador multiparamétrico de sobremesa C3010
Código de producto. 11772009
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde -2,000 hasta 16,000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11772009
Marca: Consort™ C3010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Instrumento de canal doble de parámetros completos capaz de realizar 2 mediciones de forma simultánea o individual que se muestra en la pantalla.
  • No hay interferencias entre los electrodos de pH/ORP/Ion y de conductividad en la misma solución
  • Las tablas de calibración personalizadas permiten al usuario añadir tablas completas de relación de temperatura estándar/tampón
  • La pantalla panorámica muestra los 2 canales al mismo tiempo, incluida la temperatura y la fecha/hora
  • El indicador de estabilidad garantiza la visualización cuando la medición se ha estabilizado
  • El algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables con capacidad para detectar rápidamente cambios
  • Función de retención para congelar la pantalla
  • Resolución seleccionable para lecturas más estables de mV, pH y OD
  • Bloqueo de los intervalos para mediciones de conductividad
  • La compensación capacitiva elimina el componente capacitivo del electrodo y el cable al medir bajas conductividades
  • La interfaz USB con aislamiento galvánico elimina los bucles de masa de tierra cuando se conecta a un PC
  • Estándares programados previamente para pH: 1,68; 2; 4; 4,01; 6,87; 6,99; 9,18; 9,21; 10,01; 12; 12,45 a 25 &grados C
  • Estándares programados previamente para conductividad: 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm a 25 &grados;C
  • Actualizaciones gratuitas de software y firmware descargables desde www.consort.be
Especificaciones
Exactitud (conductividad) 0,5 % f.s. de intervalo
Exactitud (mV) 0,1 % ± 1 dígito
Exactitud (pH) 0,1 % ± 1 dígito
Opción de retroiluminación Pantalla de retroiluminación blanca
Calibración GLP, recordatorio de 0 a 999 horas
Canales 2 medidas, 2 temperaturas
Tipo de pantalla LCD, 240 x 64 píxeles
Intervalo (conductividad) De 0 a 2000 ms/cm
Intervalo (mV) ± 2000 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 16,000
Intervalo (resistividad) De 0 a 200 MΩ cm
Intervalo (salinidad) Desde 0,0 hasta 70,0
Intervalo (TDS) De 0 a 100 mg/l
Resolución (pH) 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +105°C
Entradas Medición: 2 BNC 1012 &, #8486;
Temperatura: 2 de 2 bananas, para Pt1000
Idiomas Inglés, neerlandés, francés, alemán
Fuente de alimentación Alimentación: De 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Baja tensión: De 9 a 15 VDC
Intervalo de presión De 600 a 1300 hPa
Resolución (conductividad) 0,001 μS/cm
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 1 Ω cm
Resolución (TDS) 0,01 mg/l
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Anchura (métrico) 26 cm
Altura (métrico) 9 cm
Peso (métrico) 1 kg
Requisitos eléctricos 240 V CA, 50/60 Hz