Learn More
Invitrogen™ C3a Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
El kit de C3a humana Simplex ProcartaPlex mide la proteína C3a y está diseñado para combinarse con otros kits Simplex para que pueda crear su propio panel multiplex que utilice tecnología Luminex xMAP para la detección o cuantificación de proteínas.
Marca: Invitrogen™ EPX010-12282-901
Descripción
Cuando se combinan varios kits Simplex (es decir, cuando no se utiliza un panel multiplex preconfigurado), solo se necesita un kit de tampón (se vende por separado) para cada placa de ensayo, independientemente del tamaño del complejo.
Acerca de los ensayos ProcartaPlex para la plataforma Luminex
Los inmunoensayos ProcartaPlex se basan en los principios de un ELISA tipo sándwich y utilizan dos anticuerpos altamente específicos que se enlazan a los diferentes epítopos de una proteína para cuantificar todas las proteínas diana simultáneamente mediante un instrumento Luminex. Para los ensayos ProcartaPlex multiplex se requieren tan solo 25 µl de plasma o suero, o 50 µl de sobrenadante del cultivo celular, y solo se necesitan cuatro horas para obtener los resultados analizados.
• Más resultados por muestra:mida múltiples objetivos de proteínas simultáneamente en una única muestra de 25 – 50 µl
•Tecnología Luminex consolidada:plataforma de multiplexing de referencia para detección y cuantificación de proteínas
Los ensayos ProcartaPlex utilizan tecnología Luminex Xmap (perfil multianalito) para la detección y cuantificación simultáneas de hasta 80 proteínas objetivo en una sola muestra de 25 – 50 µl de plasma, suero, sobrenadantes de cultivo celular y otros fluidos corporales.
Los gránulos Luminex del ensayo ProcartaPlex se tiñen internamente con proporciones precisas de fluoróforos rojos e infrarrojos para crear firmas específicas que pueden identificarse mediante los sistemas de detección Luminex xMAP (por ejemplo, Luminex 200, FLEXMAP 3D y MAGPIX). Similar a un ELISA tipo sándwich, el ensayo ProcartaPlex utiliza pares de anticuerpos emparejados para identificar la proteína deseada. En un ensayo multiplex, cada gránulo espectralmente único se etiqueta con anticuerpos específicos para una sola proteína diana, y las proteínas vinculadas se identifican con anticuerpos biotinilados y estreptavidina–R-ficoeritrina (RPE). La conjugación de anticuerpos específicos de proteínas en un gránulo distinto permite el análisis de varios analitos en un solo pocillo.
La diferencia más significativa entre un ensayo ProcartaPlex y uno ELISA es que el anticuerpo de captura del ensayo ProcartaPlex se conjuga en un gránulo y no se adsorbe en el pocillo de la microplaca, por lo que los reactivos del ensayo ProcartaPlex flotan en la solución. Para la detección, el instrumento Luminex 200, por ejemplo, contiene dos láseres, uno para distinguir la firma espectral de cada partícula y el segundo para cuantificar la cantidad de fluorescencia RPE, que es proporcional a la cantidad de proteína presente en la muestra. Los ensayos multiplex de ProcartaPlex pueden elaborar el perfil de más proteínas diana utilizando una cantidad significativamente inferior de muestra en el mismo tiempo que se tarda en realizar un ELISA tipo sándwich tradicional.
Los paneles multiplex ProcartaPlex están disponibles en múltiples formatos en seis especies (humano, ratón, rata, primate no humano, porcino y canino).
Especificaciones
Kit Simplex | |
Humano | |
C3a [14 ] | |
Según lo determinado para el lote 1: De 12,2 a 5000 pg/ml | |
Instrumentos Luminex™ | |
ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62 p | |
C3 | |
Complemento C3 | |
Suero, plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
|
|
Immunology |
96 pruebas | |
Combinable | |
Según lo determinado para el lote 1: 0,6 pg | |
Kit Simplex | |
complemento C3 | |
718 | |
ProcartaPlex™ | |
Sobrenadantes de cultivo celular, suero y plasma | |
P01024 | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.