missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ C3a Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2831)

Descripción
C3a Receptor Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
C3AR1 is a receptor for the chemotactic and inflammatory peptide anaphylatoxin C3a. The receptor stimulates chemotaxis, granule enzyme release and superoxide anion production. (Uniprot).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C3a Receptor |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | HL2831 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | C3ar1 |
| N.º de referencia del gen | Q16581 |
| Alias de gen | anaphylatoxin C3a receptor; AZ3B; C3a anaphylatoxin chemotactic receptor; C3a receptor; C3AR; C3a-R; C3AR1; C3r1; complement component 3 receptor 1; complement component 3a receptor 1; HNFAG09 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?