Learn More
Uvex™ Manguito resistente a cortes C500
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La tecnología Bamboo-TwinFlex™ garantiza la protección frente a cortes y la resistencia a la abrasión
- La fibra de bambú es suave y sedosa para aumentar la comodidad
- El puño elástico ofrece un ajuste seguro
- Sin silicona según la prueba de impresión
- Ideal para aplicaciones en los sectores de automoción, construcción, bebidas, vidrio y metal
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | M |
| Tipo de producto | Cut-resistant Sleeve |
| Material | Viscosa de bambú, HPPE, poliamida |
| Color | Verde |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Standard Sleeve |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de tapón | Elastic Ends |
| Tipo de costura | Taped |
| Estilo de manguito | Tejido |