Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a cortes C500 Dry
Código de producto. 15367062 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los guantes en seco Uvex C500 combinan comodidad, flexibilidad y tacto con el nivel de protección frente a cortes más alto (nivel 5/C). Los puntos de vinilo (HPV) de alto rendimiento en la palma garantizan la sensación táctil y la capacidad de agarre mejoradas en aplicaciones secas.
  • Bamboo TwinFlex™ Technology ensures a very high level of cut protection
  • HPV dots on the palm for enhanced grip capabilities
  • Highly flexible with good tactile sensation
  • Uvex Climazone effectively removes excess warmth and moisture
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silicone-free according to the imprint test
  • 3D Ergo Technology ensures a secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material HPV Dots
Color Verde, Negro
Material Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide
Tamaño 8
Norma EN388 XX4XC
Estilo de puño de los guantes Knit
Serie C500 Dry