Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a cortes C500 Dry
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
6
Descripción
- La tecnología Bamboo TwinFlex™ garantiza un muy alto nivel de protección frente a cortes
- Los puntos de HPV de la palma para mejores capacidades de agarre
- Alta flexibilidad con una buena sensación táctil
- UVEX Climazone elimina eficazmente el exceso de calor y humedad
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Sin silicona según la prueba de impresión
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Puntos de HPV |
Color | Verde, Negro |
Material | HPPE, Poliamida, Bambú |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | XX4XC |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, construcción, manipulación de vidrio, logística, mantenimiento, y procesamiento de metales laminados |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | C500 Dry |