missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C8orf33 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18500JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
C8orf33 Polyclonal antibody specifically detects C8orf33 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
C8orf33 | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
chromosome 8 open reading frame 33, FLJ20989, hypothetical protein LOC65265 | |
Recognizes region between residues Between between 25 and 75.. | |
0.1 mL | |
Stem Cell Markers | |
65265 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
C8orf33 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido