Learn More
CA 074, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Descripción
Inhibitor of cathepsin B (Ki = 2-5 nM). Displays selectivity over cathepsins H and L (Ki = 40-200 μM). Shown to reduce bone metastasis in a 4T1.2 breast cancer model.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | CA 074 |
CAS | 134448-10-5 |
Fórmula molecular | C18H29N3O6 |
Número MDL | MFCD00797531 |
Sinónimo | l-proline,n-2s,3s-3-propylamino carbonyl-2-oxiranyl carbonyl-l-isoleucyl |
Clave InChI | ZEZGJKSEBRELAS-KSFNBINOSA-N |
SMILES | CCCNC(=O)[C@H]1OC1C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O |
Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2S,3S)-3-methyl-2-{[(3S)-3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
Peso molecular (g/mol) | 383.45 |
PubChem CID | 54543597 |