Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)8 Carboxy-PEG-Amine Compound
CA(PEG)n: aminoácidos pegilados de la forma carboxi-PEG-amina; con entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol; para aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
351.00€ - 1356.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente |
---|---|
Tipo de etiqueta | Grupos conjugantes, polietilenglicol (PEG) |
Fracción reactiva | Amina, ácido carboxílico, amina primaria |
Separador | 8 unidades de etilenglicol |
Solubilidad | Agua |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11861415
|
Thermo Scientific™
26122 |
100 mg |
351.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10177783
|
Thermo Scientific™
26123 |
1 g |
1356.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los compuestos Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n son aminoácidos pegilados de la forma carboxi-PEG-amina, donde n equivale a entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol, y son útiles para diversas aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
CA(PEG)n es la abreviatura de un conjunto de compuestos que tienen espaciadores de polietilenglicol (PEG) con extremos carboxi (-COOH) y amino (-NH2). Las moléculas sin ramificación, hidrófilas y de longitud discreta tienen la forma de carboxi-PEGn-amina, donde el subíndice “n” denota 4, 8, 12 o 24 unidades de etilenglicol. El carboxilo y la amina primaria de cada compuesto proporcionan objetivos específicos para el entrecruzamiento y otros métodos de conjugación, por lo que estos compuestos son útiles como reactivos de PEGilación.
Características destacadas:
- Reactivos de PEGilación completamente caracterizados con longitudes de cadena de PEG definidas; moléculas de peso molecular discreto para consistencia de rendimiento en aplicaciones de modificación de proteínas
- Se proporciona como una serie de 4, 8, 12 y 24 unidades de etilenglicol, lo que permite optimizar los procedimientos de modificación para una aplicación específica, manteniendo al mismo tiempo todos los beneficios asociados con la PEGilación de proteínas
- El separador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la agregación y una menor inmunogenicidad
- Permite el etiquetado específico del sitio o el entrecruzamiento con aminas primarias o grupos carboxilo en proteínas o superficies
- Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de un resultado satisfactorio aumenta
Información para pedidos:
Nombres alternativos: Aminoácido-dPEG; aminoácido-PEG-carboxílico; carboxi-PEO-amina
Compatibles con:
Compuestos de metil-PEG-amina, MA(PEG)n; otros tipos de reactivos de PEGilación
Especificaciones
Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente | |
Amina, ácido carboxílico, amina primaria | |
Agua |
Grupos conjugantes, polietilenglicol (PEG) | |
8 unidades de etilenglicol | |
Compuesto de aminas |