Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Almacenamiento para materiales peligrosos
- Armarios de seguridad
- Armarios de almacenamiento para riesgos combinados
- asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC
Código de producto. 15914586 Tienda Asecos Productos| Código de producto. | Configuración | Color | Anchura exterior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15914586 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15915006 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15954996 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15935006 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Gris claro | 810 mm | cada uno |
| 15974996 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15905116 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Gris claro | 810 mm | cada uno |
| 15945106 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15925116 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15955106 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15985006 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15516885 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15965116 | 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Gris claro | 810 mm | cada uno |
| 15526885 | 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15580051 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15536885 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15593873 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15904596 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15934586 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15974786 | 3 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15974596 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Gris claro | 1055 mm | cada uno |
| 15526875 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15904806 | 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15914806 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15235403 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15914586
Marca: asecos™ 3049204030498
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122 |
| Configuración | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) |
| Fondo exterior (métrico) | 520 mm |
| Fondo interior (métrico) | 493 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 996 × 990 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 1055 × 1105 mm |
| Modelo de puerta | Con aletas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1105 mm |
| Altura (métrico) interior | 990 mm |
| Capacidad portante | 100 kg Shelves |
| Modelo | CS.110.105 |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 2 |
| Tipo de estante | Estándar |
| Revestimiento de superficie | Con textura revestida en polvo |
| Peso (métrico) | 78,30 kg |
| Anchura exterior (métrico) | 1055 mm |
| Anchura (métrico) interior | 996 mm |
| Color | Gris, Amarillo |
| Fondo exterior (imperial) | 20.47 in. |
| Altura exterior (imperial) | 43.50 in. |
| Altura de la abertura (métrico) | 990 mm |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Armario para productos químicos |
| Anchura (imperial) exterior | 41.54 in. |
| Mostrar más Mostrar menos |