Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC
Código de producto. 15915006 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Color:
Gris, Amarillo
Gris, Gris claro
Gris, Light Gray
Anchura exterior (métrico):
810 mm
1055 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Color Anchura exterior (métrico) unitSize
15915006 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Light Gray 810 mm cada uno
15954996 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo 810 mm cada uno
15935006 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Gris claro 810 mm cada uno
15974996 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Amarillo 810 mm cada uno
15905116 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro 810 mm cada uno
15945106 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo 810 mm cada uno
15925116 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Light Gray 810 mm cada uno
15955106 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Amarillo 810 mm cada uno
15985006 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray 810 mm cada uno
15516885 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 810 mm cada uno
15965116 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Gris claro 810 mm cada uno
15526885 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 810 mm cada uno
15580051 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray 810 mm cada uno
15536885 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 810 mm cada uno
15593873 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Light Gray 1055 mm cada uno
15914586 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo 1055 mm cada uno
15904596 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Light Gray 1055 mm cada uno
15934586 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Amarillo 1055 mm cada uno
15974786 3 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Amarillo 1055 mm cada uno
15974596 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Gris claro 1055 mm cada uno
15526875 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 1055 mm cada uno
15904806 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray 1055 mm cada uno
15914806 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray 1055 mm cada uno
15235403 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 1055 mm cada uno
24 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15915006
Marca: asecos™ 3053004130534
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 751 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 810 × 1105 mm
Modelo de puerta Con aletas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Capacidad portante 60 kg Shelves
Modelo CS.110.081
N.º de puertas 2
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 67 kg
Anchura exterior (métrico) 810 mm
Anchura (métrico) interior 751 mm
Color Gris, Light Gray
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 43.50 in.
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 31.89 in.