Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 2 puertas de color gris claro
Tienda Asecos ProductosDescripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122 |
| Configuración | 3 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) |
| Fondo exterior (métrico) | 520 mm |
| Fondo interior (métrico) | 493 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 751 × 1835 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 810 × 1950 mm |
| Modelo de puerta | Ventana fija |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1950 mm |
| Altura (métrico) interior | 1835 mm |
| Mostrar más |