Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 2 puertas de color gris claro
Código de producto. 15965056 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Configuración:
2 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles de 25 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
3 estantes extraíbles de 66 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado galvanizado)
4 estantes extraíbles de 22 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Altura exterior (métrico):
1105 mm
1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15965056
Marca: asecos™ 3053104130534
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 751 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 810 × 1105 mm
Modelo de puerta Ventana fija
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Capacidad portante Shelves - 60 kg
Modelo CS.110.081.WDFW
N.º de puertas 2
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 71 kg
Anchura exterior (métrico) 810 mm
Anchura (métrico) interior 751 mm
Color Gris, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 43.50 in.
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 31.89 in.