Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 2 puertas de color gris claro
Código de producto. 15985056 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles de 25 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
3 estantes extraíbles de 66 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado galvanizado)
4 estantes extraíbles de 22 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Altura exterior (métrico):
1105 mm
1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Altura exterior (métrico) unitSize
15985056 2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 1105 mm cada uno
15965056 2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 1105 mm cada uno
15283048 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado galvanizado) 1950 mm cada uno
15974656 2 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 1105 mm cada uno
15994656 2 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 1105 mm cada uno
15935066 3 estantes extraíbles de 25 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 1105 mm cada uno
15964666 3 estantes extraíbles de 66 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 1105 mm cada uno
15915176 3 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 1950 mm cada uno
15935176 3 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 1950 mm cada uno
15924866 3 estantes (capacidad de 100 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 1950 mm cada uno
15975176 4 estantes extraíbles de 22 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 1950 mm cada uno
15984866 4 estantes extraíbles de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 1950 mm cada uno
15995176 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 1950 mm cada uno
13 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15985056
Marca: asecos™ 3053104130536
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes (capacidad de 60 kg, acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 751 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 810 × 1105 mm
Modelo de puerta Ventana fija
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Capacidad portante Shelves - 60 kg
Modelo CS.110.081.WDFW
N.º de puertas 2
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 74 kg
Anchura exterior (métrico) 810 mm
Anchura (métrico) interior 751 mm
Color Gris, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 43.50 in.
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 31.89 in.