Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
Marca:  asecos™ 3055804130572
966.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15955296
  • 1075.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad DIN EN 16121/16122
520 mm
493 × 486 × 990 mm
Con aletas, Con bisagras a la derecha
1105 mm
CS.110.054.R
3
Con textura revestida en polvo
545 mm
Gris, Gris claro
Armario para productos químicos
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
493 mm
520 × 545 × 1105 mm
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
990 mm
1
Extraíble
72 kg
486 mm
Acero