Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
Marca: asecos™ 3056204030581
Detalles adicionales : Peso : 117.36000kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1835 mm | |
Armario para productos químicos | |
486 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
545 mm | |
124 kg | |
Gris, Amarillo | |
520 mm | |
Con aletas, Con bisagras a la derecha | |
6 | |
Conformidad DIN EN 16121/16122 |
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | |
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo | |
493 mm | |
Acero | |
520 × 545 × 1950 mm | |
493 × 486 × 1835 mm | |
Extraíble | |
1950 mm | |
CS.195.054.R | |
1 |