Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-PHOENIX
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera.
Marca: asecos™ 3049704030510
Detalles adicionales : Peso : 112.41000kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Puertas plegables que ahorran espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras las puertas están abiertas
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
- Certificados: conformidad EN 16121/16122
Especificaciones
1835 mm | |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo | |
493 mm | |
Acero | |
520 × 1055 × 1950 mm | |
493 × 996 × 1835 mm | |
Estándar | |
1950 mm | |
CS.195.105.FD | |
2 |
Alto | |
Armario para productos químicos | |
996 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
1055 mm | |
115,50 kg | |
Gris, Amarillo | |
520 mm | |
Plegado | |
3 | |
Conformidad DIN EN 16121/16122 |