Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de descalcificación de cabina WAE
Prolongue la vida útil de las membranas de ósmosis inversa. Los sistemas de cabina de descalcificación únicos poseen un control de tiempo y están especialmente diseñados para un uso discontinuo.
Marca:  Thermo Scientific™ 06.1278
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12716208
  • 3000.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los sistemas de cabina de descalcificación únicos poseen un control de tiempo y están especialmente diseñados para un uso discontinuo. El sistema de descalcificación de cabina WAE Thermo Scientific™ es ideal para los sistemas de purificación de agua de laboratorio, está listo para su conexión y descalcifica el agua de suministro antes de suministrarla a un sistema de ósmosis inversa. Al eliminar iones duros, como el calcio y el magnesio, el agua descalcificada prolonga la vida útil de la membrana de ósmosis inversa.
  • Diseñado específicamente para uso discontinuo
  • Se requiere tiempo para la regeneración de medios de intercambio iónico
  • El usuario establece el temporizador electrónico para determinar cuándo se iniciará la regeneración de manera automática
  • Las conexiones de agua son R 2,5 cm (1 pulg)
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en todas las regiones
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de descalcificación de cabina WAE – 100 – ES
2,5 l/h
75 kg
1150 mm
10 m³ en 10 °dH
Sistema de descalcificación de agua, WAE
310 mm
450 mm