Learn More
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
Marca: Cadence Science™ 4194
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures
- Agujas de penetración deflectoras tipo Huber
- Para la penetración sin efecto de perforación de septos y tapones de caucho en la que participan compuestos sensibles al aire y pirofóricos
Especificaciones
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (tubo) | |
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear | |
4 pulg | |
12 agujas |
18 G | |
Septo desviado sin perforación | |
Aguja de penetración | |
Extremo desviado |