Learn More
Cadence Science™ Agujas para pipeteo de laboratorio Micro-Mate™
Código de producto. 11766824
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 11766824
Marca: Cadence Science™ 9875
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cono de acero inoxidable 316 con cánula de acero inoxidable 316
  • Con extremos romos 90 °
  • Los cubos proporcionan un acoplamiento seguro y a prueba de fugas de jeringas de plástico con punta luer y agujas de pipeteo de metal luer
  • 18 calibres; 152,4 mm (6 pulgadas)
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Incluye 316 cánulas de acero inoxidable y 316 Luer hembra especial de acero inoxidable Micro-Mate™
Longitud (imperial) 6 pulg
Longitud (métrico) 152,4 mm