Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales pequeños reutilizables: Curvados
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
920.00€ - 943.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja curvada de alimentación animal |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Acero inoxidable |
Desechables | No |
Para utilizar con (aplicación) | Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación |
Código de producto | Marca | Diámetro de la bola (imperial) | Grosor | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la bola (imperial) | Grosor | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11745505
|
Cadence Science™
7912 |
0,088 in | 18G | 1,5 in |
920.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11790805
|
Cadence Science™
7913 |
0,088 in | 18G | 2 in |
920.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17247470
|
Cadence Science™
7917 |
0.157 in. | 14G | 3 in. |
920.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16471281
|
Cadence Science™
7910 |
0,088 in | 20G | 1,5 in |
943.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
- Para la intubación de animales de laboratorio
- Tubos rectos y curvos
- Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
- Curvados
- Esterilizable en autoclave
Agujas para animales pequeños
- Para animales de 20 g a 460 g, 142 g (de 20 a 600g)
Especificaciones
Aguja curvada de alimentación animal | |
Acero inoxidable | |
Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación |
Esterilizable en autoclave | |
No |