Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales pequeños reutilizables: Recto
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
Marca: Cadence Science™ 7922
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para la intubación de animales de laboratorio
- Tubos rectos y curvos
- Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
- Recto
- Esterilizable en autoclave
Agujas para animales pequeños
- Para animales de 20 a 600 g
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación | |
1 in | |
0,088 in |
Aguja de alimentación de animales recta | |
No | |
18G | |
0,254 cm | |
0,023 cm |