Learn More
Cloruro de cadmio, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10682145
Cloruro de cadmio, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10682145
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10682145
Marca: Thermo Scientific Acros 315270050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nombre IUPAC diclorocadmio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Punto de ebullición 960.0°C
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride
Punto de fusión 568.0°C
Nombre de nota Anhydrous, For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CdCl2
Fieser 04,485
Índice Merck 15,1622
Información de solubilidad Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.31
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/09/2024 Catalog Number315270050,315271000,315275000
Número de loteA0448391 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2023 Catalog Number315270050,315271000,315275000
Número de loteA0455616 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2023 Catalog Number315270050,315271000,315275000
Número de loteA0406949 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number315270050,315271000,315275000
Número de loteA0416210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cadmium chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cadmio, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >