Learn More
Cadmio, polvo grueso, 1-4 mm para reductores, ≥99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15447495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
15447495 25 g 25 g
15457495 100 g 100 g
15467495 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15447495
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047246.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium
Nombre de nota 1 to 4mm for reductors
Cantidad 25 g
Formulario Polvo grueso
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Porcentaje de pureza ≥99%