Learn More
Sulfuro de cadmio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461918
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11461918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14544.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de cadmio se utiliza como pigmento en la industria química; para la fabricación de fotorresistores, pares óptico-electrónicos, fotodiodos, baterías solares y fósforo. Los cristales simples de sulfuro de cadmio se utilizan para la preparación de dispositivos ópticos que operan en la región infrarroja del espectro. El sulfuro de cadmio es un semiconductor de separación de banda directa con una separación de banda de 2,42 a 2,57 EV.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-23-6
Fórmula molecular CdS
Peso molecular (g/mol) 144.47
Número MDL MFCD00010922
Clave InChI FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
SMILES [S--].[Cd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfide
Punto de fusión 980°C (sublimation)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1628
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC cadmium(2+) sulfanediide
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.46
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 4.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium sulphide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cadmium sulphide