Learn More
Cloruro de cesio, 99,5+ %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
ClCs, Número de CAS-7647-17-8, 1 kg, 1290 ºC, blanco, 168,36 g/mol, 646 ºC, 10955, jarra de plástico para polvo, 5 a 9, sólido en polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1290°C |
| Punto de fusión | 646°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 9 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.36g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cesium chloride
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.