Learn More
Cafeína, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11333608 25 g 25 g
11353608 100 g 100 g
11343608 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11333608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039214.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
It acts as a stimulant drug and a reversible acetylcholinesterase inhibitor. It plays an important role for the inactivation of Escherichia coli O 157:H 7 in brain heart infusion (BHI) broth. It is also useful for the protection from photodamage after ultraviolet irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-08-2
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00005758
Clave InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nombre IUPAC 1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine
Punto de fusión 234°C to 236°C
Densidad 1.23 g/mL
Punto de ebullición 178°C (sublimation)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7%
Cantidad 25 g
Beilstein 17705
Información de solubilidad Soluble in water,pyridine and ethyl acetate. Partially soluble in acetone,alcohol and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Forma física Polvo
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.