Learn More
Cafeína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This material is traded for research purposes ONLY. Thermo Fisher does NOT certify this material as suitable for pharmaceutical, cosmetic, veterinary or food use. Caffeine has inhibitory action against lung and colon tumorigenses and virus induction.Caffeine is used to treat and prevent bronchopulmonary dysplasia in premature infants. It is also used for the treatment of apnea of prematurity and orthostatic hypotension. It is widely used as an additive in food, cosmetics, pharmaceuticals and beverages. It confers a protective effect against some diseases including Parkinson's disease and certain types of cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en pirrol, en una mezcla de agua y tetrahidrofurano+ y en acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Caffeine |
Punto de fusión | 234°C to 236°C |
Densidad | 1.23 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1544 |
Beilstein | 17705 |
Índice Merck | 14,1636 |
Información de solubilidad | Soluble in pyrrole,tetrahydrofuran+water mixture and ethyl acetate; Slightly soluble in water and ethanol. |
Nombre IUPAC | 1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W23K006 | Certificado de análisis | 08/04/2025 | A10431.0B,A10431.22,A10431.30 |
Y16E007 | Certificado de análisis | 18/03/2025 | A10431.0B,A10431.22,A10431.30 |
R06K031 | Certificado de análisis | 15/05/2024 | A10431.0B,A10431.22,A10431.30 |
P18K026 | Certificado de análisis | 11/04/2024 | A10431.0B,A10431.22,A10431.30 |
P04K034 | Certificado de análisis | 11/04/2024 | A10431.0B,A10431.22,A10431.30 |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.